Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "reservatorios-cilindricos"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/38/18989338.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  NALGE
Referência do fornecedor: 11102-0007
Descrição:   Contentor, LLDPE, tampa e torneira, 28 L 1 * 1 unid.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   De LLDPE, translúcidos, com tampa. Recipientes cilíndricos económicos com graduação. Com rebordo saliente (flange). Espessura da parede ∼de 2,4 mm. O...
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   Bio-contentor, PP, com tampa, 75 L 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (NALG54102-0030)
Fornecedor:  NALGE
Referência do fornecedor: 54102-0030
Descrição:   Recipientes cilíndricos económicos com graduação. Com rebordo saliente (flange). Espessura da parede ∼2,4 mm. De LLDPE translúcidos, com tampa de...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 4  de 4