Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "meios-de-cultura-desidratados"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/40/18989340.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"85"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Uma gama de meios de cultura em conformidade com as normas ISO e a farmacopeia harmonizada internacional. Todos os nossos meios são fabricados com mat...
Código de Artigo: (VWRCJ106-2KG)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Individual ReadyPack™ pouches prepare 1 l of media.
UOM:  1 * 2 kg
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Referência do fornecedor: 7306A
Descrição:   Sabouraud dextrose broth with chloramphenicol is used for the selective isolation of pathogenic and commensal fungi and yeasts in laboratory setting.
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Descrição:   Acumedia produce high quality dehydrated culture media for industrial, pharmaceutical, biotechnology, food safety and life science applications. They ...
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Referência do fornecedor: 7324A
Descrição:   Lauryl tryptose broth (LTB) is used for the detection of coliform bacteria in water and wastewater.
UOM:  1 * 500 g
Código de Artigo: (NEOG7361A)
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Referência do fornecedor: 7361A
Descrição:   EC medium with MUG is used for the fluorogenic detection of Escherichia coli in a laboratory setting. This medium is prepared accordi...
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Descrição:   Tryptose phosphate broth is used for the cultivation of a wide variety of fastidious, pathogenic microorganisms in a laboratory setting.
Fornecedor:  NEOGEN (ACUMEDIA)
Referência do fornecedor: 7156A
Descrição:   Simmons citrate agar is used for the differentiation of microorganisms on the basis of citrate utilisation in a laboratory setting.
UOM:  1 * 500 g
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 85
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Próxima