Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "meios-preparados"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/75/18989675.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Meios de cultura prontos a usar para análises na indústria alimentar, no controlo da água e do ambiente e na indústria farmacêutica. A gama é fabricad...
Código de Artigo: (VWRCAX051112)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Plate, 90 mm, Ágar-ágar XLD , Aplicação: Enterobacteriacae, Padrão: Farmacopeia europeia, farmacopeia norte-americana e norma ISO 6579, Preenchimento: 20 ml
UOM:  1 * 20 unid.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Para o enriquecimento preliminar e não seletivo de bactérias, especialmente de Enterobacteriaceae patogénica, proveniente de produtos alimentares e ou...
UOM:  1 * 10 unid.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Cada saco é irradiado e contém uma quantidade previamente pesada de meios granulados num saco embalado em saco duplo. Enriquecimento "just in time" (n...
Código de Artigo: (DOEH204706782)
Fornecedor:  DOEHLER GROUP
Referência do fornecedor: 204706782
Descrição:   Meio de cultura para a detecção qualitativa de microrganismos indicadores usando zaragatoas estéreis como parte da monitorização microbiológica do equ...
UOM:  1 * 9 unid.
Código de Artigo: (DOEH204737991)
Fornecedor:  DOEHLER GROUP
Referência do fornecedor: 204737991
Descrição:   Enzymatic test kit for the detection of off-flavour forming Alicyclobacillus. Guaiacol Detection Kit is a reliable and sensitive enzymatic detection o...
UOM:  1 * 40 Tests
Código de Artigo: (DOEH204712782)
Fornecedor:  DOEHLER GROUP
Referência do fornecedor: 204712782
Descrição:   Selective liquid media for qualitative detection of beverage spoiling microorganisms. SSL Broth and OFS Agar are suitable for your analysis of:
...
UOM:  1 * 9 unid.
Código de Artigo: (HACH2495525)
Fornecedor:  HACH
Referência do fornecedor: 2495525
Descrição:   Microbiological media in ampoules, Presence-Absence broth with MUG
UOM:  1 * 25 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima