Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "esferas-de-vidro"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/67/18989367.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRC332124G)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Esferas de vidro resistentes a produtos químicos adequadas para uso como esferas de mistura, pedras de ebulição ou embalamento para colunas de destila...
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Descrição:   Solid soda-lime glass.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Solid glass.
Código de Artigo: (HECH41401003)
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Referência do fornecedor: 41401003
Descrição:   Solid glass.
UOM:  1 * 1 kg
Código de Artigo: (MARI4901003)
Fornecedor:  MARIENFELD
Referência do fornecedor: 4901003
Descrição:   Made of soda lime glass.
UOM:  1 * 0,5 kg
Código de Artigo: (LINR5211-7_U)
Fornecedor:  SIGMUND LINDNER GMBH
Referência do fornecedor: 5211-7_U
Descrição:   Ballotini solid glass balls are produced from high quality and pure soda-lime glass.
UOM:  1 * 1 kg
Código de Artigo: (WALU100F)
Fornecedor:  WALTER STERN INC
Referência do fornecedor: 100F
Descrição:   These soda lime glass beads have a lower softening point (505 °C) than borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 7  de 7