Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
padroes
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/46/18989846.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1559"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Uma gama completa de padrões de controlo certificados com valores que vão de 10 a 100 000 µS para satisfazer todos os requisitos de análise ...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Traceable® Conductivity Standards are among the most accurate available. They are compatible with all makes of equipment, and can be used in lab or fi...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Soluções pronto para usar que são preparadas por gravimetria com base no peso / peso.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Padrão KCl 1,41 mS/cm (0,01 mol/L) 1 * 500 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Ready to use colour solutions according to Reag. Ph.Eur.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Soluções pronto para usar que são preparadas por gravimetria com base no peso / peso.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Soluções pronto para usar que são preparadas por gravimetria com base no peso / peso.
Código de Artigo: (VWRC123482M)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   CHLOROETHANE 200UG/ML IN METHANOL 1 * 1 ml
UOM:  1 * 1 ml
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 1.559
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima