Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "corantes"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/74/18374074.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   A gama Gurr® fornece o primeiro padrão verdadeiramente internacional para os corantes de microscopia. As especificações Gurr® foram elaboradas a parti...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Malachite green, oxalato for microscopy
Código de Artigo: (VWRC911540ZA)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Staining solutions used in histology and cytology for the counterstaining of the cell nuclei red. Classically in a Gram staining and endospore stainin...
UOM:  1 * 1 l
Código de Artigo: (VWRC0298-50G)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Used to stain glucosaminoglycans and other acidic polysaccharides in tissue samples. Also used as a bacterial stain.
UOM:  1 * 50 g
Código de Artigo: (VWRCJ644-100ML)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Ready-to-use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase activity. Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and sol...
UOM:  1 * 100 ml
Código de Artigo: (TNBO13-6993-T500)
Fornecedor:  TONBO BIOSCIENCE
Descrição:   7-AAD (7-Aminoactinomycin D) is a nucleic acid dye that can be used to exclude nonviable cells from the analysis of flow cytometry data.
UOM:  1 * 500 Tests
Código de Artigo: (EDVO608)
Fornecedor:  EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição:   SYBR Safe® is a DNA stain that fluoresces with a bright green color when excited with UV light. Like Ethidium Bromide, SYBR Safe® binds specifically t...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 7  de 7