Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "tampoes"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Buffer Solution, Phthalate-phosphate, valor do pH: 7,00 (de cor verde), ±0,02, Temperatura de referência: 20 °C, AVS TITRINORM®, Garrafa de plástico
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Solução tampão pH 10±0,02, (20 °C), (ácido bórico/ hidróxido de sódio/cloreto de / potássio), pronta a usar, AVS TITRINORM®, , AVS TITRINORM®, Garrafa de plástico
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   EDTA 0.5M STERILE SOLUTION BIOTECH GRADE 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   TRIS 1M pH 8.0 GRAU BIOTECNOLÓGICO 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Buffer solutions, secondary standards, valor do pH: 9,18, ±0,010, Temperatura de referência: 25 °C, Garrafa de plástico
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Código de Artigo: (VWRCE691-500ML)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   TRIS 1.0M PH7.5 STERILE ULTRA PURE GRADE 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Código de Artigo: (VWRCE603-KIT)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Kit contains 500 ml of pH 4.0, pH 7.0 and pH 10.0 standards.
UOM:  1 * 1 KIT
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 18
  1  2  3  Próxima