Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
meios-de-cultura
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/56/18374056.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"125"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Uma gama de meios de cultura em conformidade com as normas ISO e a farmacopeia harmonizada internacional. Todos os nossos meios são fabricados com mat...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Os ingredientes usados para preparar meios de cultura são muito importantes porque, em última instância, os resultados dependem da qualidade destes co...
Código de Artigo: (VWRC928320NL)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O isolamento de microrganismos requer frequentemente o uso de meios seletivos. O uso de suplementos liofilizados assegura uma preparação de meios padr...
UOM:  1 * 10 unid.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   AMRESCO is a manufacturer and supplier of high quality biochemicals and reagents for Molecular Biology, Life Sciences, Proteomics, Clinical and Histol...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Os suplementos estão disponíveis em frascos, cada um contendo agentes antimicrobianos suficientes para completar 500 ml de meio, exceto indicação...
Código de Artigo: (VWRCJ106-2KG)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Individual ReadyPack™ pouches prepare 1 l of media.
UOM:  1 * 2 kg
Código de Artigo: (ALFAH26769.36)
Fornecedor:  ALFA (AESAR)
Referência do fornecedor: H26769.36
Descrição:   Yeast extract, 500 g
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  HYSERVE GMBH & CO. KG
Descrição:   Meios desidratados, prontos a usar, em película seca, em plástico rígido com tampa, para cultura e contagem de microrganismos em produtos alimentares,...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 125
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima