Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "funis-de-filtracao"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vidro borosilicato, grau 3.3.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vidro de borosilicato, classe 3.3.
Código de Artigo: (VWRI221-0207)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Funil de haste longa, VWR®, De PTFE, Ø ext. do funil: 100 mm, Ø ext. da haste: 14 mm, Comprimento: 170 mm, Comprimento da haste: 90 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   Funis, utilitários, de haste curta, Nalgene®, HDPE, Ø int. topo: 155 mm, Ø ext. da haste: 26 mm, Comprimento da haste: 67 mm, Capacidade: 1059 ml
Código de Artigo: (LENZ05318012)
Fornecedor:  LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Referência do fornecedor: 05318012
Descrição:   Funis de haste curta, com interior liso, vidro sodo-cálcico , Ø ext. do funil: 50 mm, Ø ext. da haste: 7 mm, Comprimento da haste: 50 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Filter funnels, Hirsch type, with filter disc, Corning®, Pyrex® Vidro borossilicato, Ø int. topo: 75 mm, Ø ext. da haste: 8 mm, Comprimento: 139 mm, Ø da placa: 30 mm, Comprimento da haste: 70 mm, Porosidade: 4 - 5,5 µm
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Funnels without stem, Corning®, Pyrex® Vidro borossilicato, Ø int. topo: 75 mm, Comprimento: 60 mm
Código de Artigo: (CORN6100-6)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 6100-6
Descrição:   PYREX®, borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima