Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "tubos-para-vacuo-pressao"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/79/18989979.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Natural rubber, black/red
Código de Artigo: (VWRU62996-473)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 62996-473
Descrição:   Rubber, Latex, amber
UOM:  1 * 15 m
Fornecedor:  VERNERET (INCL. NORTON) (PART
Referência do fornecedor: ACF00030
Descrição:   Vacuum tubing, S3™ E-3603, Tygon®, Ø int.: 9,6 mm, Ø ext.: 22,2 mm, Espessura da parede: 6,4 mm
UOM:  1 * 15 m
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 3  de 3