Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "ansas-e-agulhas-de-inoculacao"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/37/18989437.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PS, esterilizadas.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PS, sterile. Loops and needles are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Needles are straight and suit...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PS, esterilizadas. Estas ansas de inoculação garantem o humedecimento consistente e a completa transferência de líquidos. Disponíveis na versão ríg...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Inoculating loops and needles are constructed of high quality, economic nichrome wire that cools rapidly after sterilisation. Loops slide along agar s...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PS, esterilizadas.
Código de Artigo: (VWRI612-2498)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PS, esterilizadas. Ansas de inoculação calibradas descartáveis concebidas em plástico rígido ou flexível para abranger diversas aplicações e prefer...
UOM:  1 * 1.000 unid.
Código de Artigo: (RSGA268.001)
Fornecedor:  RSG
Referência do fornecedor: 268.001
Descrição:   NiCr 8020. Estas ansas de inoculação estão disponíveis numa variedade de tamanhos e comprimentos com diâmetros interiores de 1,5, 2,5 ou 4 mm. São res...
UOM:  1 * 10 unid.
Fornecedor:  GOSSELIN
Referência do fornecedor: OS10-02
Descrição:   Ansas de inoculação em PS, flexíveis, estéreis (SAL 10⁻³). Com código de cores para fácil identificação.
UOM:  1 * 3.000 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 14
  1  2  Próxima