Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "banhos-maria-sem-agitacao"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/14/18990014.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Banhos-maria com caixa de parede dupla em aço inoxidável (interior) e chapa de aço revestida (exterior). Todos, os banhos excepto os modelos de 2 litr...
Código de Artigo: (JULA9901327)
Fornecedor:  JULABO GMBH
Referência do fornecedor: 9901327
Descrição:   BT27, Capacidade: 20...27, Variação de temperatura: ≤100 °C, L×P×A do banho: 300×350×200 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  MEMMERT
Descrição:   Banhos-maria com um reservatório de aço inoxidável anti-corrosão e caixa exterior. Os modelos WNB têm um único sensor PT100 e as unidades WNE têm dois...
Fornecedor:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrição:   Digital unstirred water bath range with choice of models from 5 to 18 litres. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, of...
Fornecedor:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrição:   High quality, digital unstirred water bath range with choice of models from 2 to 34 litres and a dual bath with 5 and 12 litres. Dual baths are ideal ...
Fornecedor:  HUBER, PETER
Descrição:   Banho-maria, sem agitação, Banho de policarbonato, 112A-E, Policarbonato, Capacidade: 12 l, Variação de temperatura: ≤100 °C, L×P×A do banho: 303×342×150 mm, W × D × H: 333×358×166 mm
Fornecedor:  HUBER, PETER
Descrição:   These insulated stainless steel baths are available in 3 standard sizes and can be customised to suit requirements.
Fornecedor:  HUBER, PETER
Descrição:   Banho-maria, sem agitação, Banho Variostat®, aço inoxidável, Aço inoxidável, Capacidade: 11 l, Variação de temperatura: ≤200 °C, L×P×A do banho: 368×200×165 mm, W × D × H: 420×250×205 mm
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima