Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
pre-saturados
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Toalhetes não tecidos feitos de 45% de poliéster e 55% de celulose foram concebidos para a limpeza de bancadas de fluxo laminar, superfícies de salas ...
Código de Artigo: (TEXWTX1045)
Fornecedor:  ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Referência do fornecedor: TX1045
Descrição:   These pre-wetted wipes are made of a fabric blend of 55% non-woven hydroentangled cellulose and 45% polyester.
UOM:  1 * 1.200 unid.
Fornecedor:  CONTEC
Referência do fornecedor: PS-911EB
Descrição:   These meltblown PP wipes are saturated with a 70% isopropyl alcohol/30% deionised water blend and are sterilised by gamma irradiation.
UOM:  1 * 1.440 unid.
Código de Artigo: (CONTPS-911EB/ETOH)
Fornecedor:  CONTEC
Referência do fornecedor: PS-911EB/ETOH
Descrição:   These non woven PP wipes are saturated with 70% denatured ethyl alcohol and 30% deionised water.
UOM:  1 * 1.440 unid.
Código de Artigo: (CONTSWNW0014)
Fornecedor:  CONTEC
Referência do fornecedor: SWNW0014
Descrição:   These wipes consist of 50% polyester and 50% rayon (non woven) that is hydraulically entangled creating a soft, durable, and clean wipe. The saturatio...
UOM:  1 * 1.080 unid.
Fornecedor:  CONTEC
Referência do fornecedor: PS-HS9-7030
Descrição:   Toalhetes tricotados de poliéster pré-saturados fabricados com Polynit Heatseal. Os toalhetes são pré-saturados com 70% de álcool isopropílico e 30% d...
UOM:  1 * 30 unid.
Fornecedor:  CONTEC
Referência do fornecedor: PSC20001
Descrição:   These non woven wipes are designed for pharmaceutical, biotech, and medical device applications. Choose between economical hydroentangled polyester/ce...
UOM:  1 * 1.152 unid.
Fornecedor:  CONTEC
Referência do fornecedor: PS-911
Descrição:   These non woven wipes are made from meltblown polypropylene pre-saturated with 70% semiconductor grade isopropanol and 30% deionised water.
UOM:  1 * 30 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima