Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "seco"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRI115-0597)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Toalhetes duráveis e não tecidos, com 46 % de poliéster e 54% de celulose.
UOM:  1 * 300 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Concebidos para a limpeza de câmaras de fluxo laminar, superfícies em salas limpas, recipientes de quartzo e equipamento geral. Adequados para as indú...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Ideais para a limpeza de superfícies rugosas ou irregulares, mas com a suavidade necessária para usar em superfícies delicadas. Utilize estes toalhete...
Código de Artigo: (VWRI115-0036)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Excelentes para a limpeza de superfícies rugosas, abrasivas ou irregulares, mas com a suavidade necessária para superfícies delicadas. Adequados para ...
UOM:  1 * 150 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Toalhetes não tecidos, 45% de poliéster tratado e 55% de celulose.
Código de Artigo: (VWRU414004-514)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 414004-514
Descrição:   This wipe is made from a hydroentangled blend (45% polyester and 55% cellulose) that combines the strength and cleanliness of synthetic polyester with...
UOM:  1 * 3.000 unid.
Fornecedor:  CONTEC
Descrição:   Non woven cellulose/polyester hydroentangled wipes made from 55% cellulose and 45% polyester, highly sorbent with excellent durability and good cleanl...
Fornecedor:  CONTEC
Descrição:   Este toalhete leve de celulose/poliéster não tecido é económico e absorvente.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 18
  1  2  3  Próxima