Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
toalhetes-e-toalhas-descartaveis
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/31/18945131.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Toalhetes absorventes, macios, espessos e com baixo nível de fibras. Para utilização em várias tarefas simples no laboratório, indústria electrónica e...
Código de Artigo: (VWRU21910-107)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 21910-107
Descrição:   These bleached cloths made from 100% pure cotton of reagent-grade quality and purity are ideal for wiping, cleaning, or drying cuvettes, delicate glas...
UOM:  1 * 200 unid.
Código de Artigo: (VWRU52846-001)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 52846-001
Descrição:   Suitable for cleaning safety glasses and goggles, microscope lenses and more.
UOM:  1 * 12 unid.
Código de Artigo: (VWRU89203-550)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89203-550
Descrição:   These pre-moistened lens cleaning wipes clean safely and effectively without streaks, residue, or scratching. The heavy-duty, biodegradable wipes also...
UOM:  1 * 120 unid.
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Descrição:   Estes toalhetes de limpeza são adequados para utilização com lentes e qualquer outro tipo de superfícies ópticas de vidro, quartzo ou plástico.
Fornecedor:  KIMBERLY CLARK
Descrição:   These single ply, light-duty wipes can handle a variety of delicate tasks and easily wipe up liquid and dust.
Fornecedor:  KIMBERLY CLARK
Referência do fornecedor: 05511
Descrição:   Toalhetes desinfectantes de precisão para a limpeza de superfícies delicadas, tais como lentes, lâminas e instrumentos ópticos. Os toalhetes estão ind...
UOM:  1 * 280 unid.
Código de Artigo: (KIMB05322)
Fornecedor:  KIMBERLY CLARK
Referência do fornecedor: 05322
Descrição:   These paper wipes are perfect for spray and wipe jobs, glass surface cleaning, absorbing small liquid spills, detail and final assembly wiping.
UOM:  1 * 18 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 14
  1  2  Próxima