Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "agitadores-magneticos-multiposicoes"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/92/18989492.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  2MAG
Descrição:   Sistemas de agitação para mistura cuidadosa de culturas de células. Adequados para frascos de cultura com hélice rotativa e sistemas de bola rotativa....
Fornecedor:  2MAG
Descrição:   Agitadores magnéticos ultraplanos com caixa de aço inoxidável hermeticamente selada. Temperaturas de serviço até 50 °C.
Fornecedor:  2MAG
Descrição:   A caixa de aço inoxidável selada hermeticamente é à prova de água, germes e pó. Temperaturas de serviço para versão básica até 50 °C, para versão HT a...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Agitadores magnéticos digitais compactos com 5, 10 ou 15 posições de agitação, concebidos para agitação síncrona e adequados para operação contínua. A...
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 440814
Descrição:   This Corning® four position slow-speed stirrer has integral controls that can accommodate up to four one-litre vessels.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VELPF204A0168)
Fornecedor:  VELP SCIENTIFIC
Referência do fornecedor: F204A0168
Descrição:   Illuminated magnetic stirrers with single-position (AMI) or four separately controlled positions (AMI 4). Specially designed for titrations, and parti...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  H + P LABORTECHNIK
Referência do fornecedor: 50093538
Descrição:   Agitadores magnéticos multiposições para um desempenho fiável e seguro com definições de potência pré-seleccionáveis, as quais optimizam a eficiência ...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 7  de 7