Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
camaras-de-testes
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/11/18989911.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  MEMMERT
Descrição:   A gama HPP de câmaras climáticas oferece controlo preciso da temperatura de 0 até +70 °C com humidificação e desumidificação activas de 10 a 90% HR. T...
Código de Artigo: (MEMMCTC256)
Fornecedor:  MEMMERT
Referência do fornecedor: CTC256
Descrição:   Climática, CTC256, Capacidade (l): 256, Forced convection, Flutuação da temperatura (tempo) (° C): ±0,2 - 0,5, Variação de temperatura (espacial) (° C): ±0,5 - 2, Peso, cheio de LN2 (kg): 297
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  MEMMERT
Descrição:   Câmaras de humidade com câmara interior de aço inoxidável anticorrosão e caixa para testes climáticos de longo prazo a temperatura e humidade constant...
Código de Artigo: (BIND9020-0328)
Fornecedor:  BINDER GMBH
Referência do fornecedor: 9020-0328
Descrição:   A série KBF é ideal para testes de estabilidade absolutamente fiáveis e manutenção precisa das condições climáticas constantes. A temperatura constant...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 4  de 4