Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
seringas-medicas
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/85/18989885.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  HENKE SASS WOLF GMBH
Descrição:   Descartáveis, de 2 peças, sem agulha, cilindro de PP e êmbolo de PE, isentas de látex e de óleo de silicone. Seringas de 5 ml e 10 ml também disponíve...
Código de Artigo: (BRAU9161376V)
Fornecedor:  BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Referência do fornecedor: 9161376V
Descrição:   PP, three-piece syringe for injection of U-100 insulin (50 or 100 IU/ml) for veterinary use. Smooth action, natural latex-free plunger stoppers with d...
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (CODA622611)
Fornecedor:  CODAN
Referência do fornecedor: 622611
Descrição:   Sterile, graduated, single use, three pieces, body made of transparent PP, white plunger in PP/titanium oxide and with silicone seal, no latex
UOM:  1 * 80 unid.
Fornecedor:  CADENCE SCIENCE
Descrição:   Perfektum® matched numbered syringes feature frosted individually lapped barrels and plungers which can withstand higher temperatures.
Fornecedor:  CADENCE SCIENCE
Descrição:   These interchangeable syringes are manufactured to ensure the perfect mating of barrels and plungers. This Micro-Mate® interchangeable syringe of a pa...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 5  de 5