Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "homogeneizadores-de-bancada"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/99/18989399.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Modelo com suporte, volume de processamento de 1 a 2000 ml. O homogeneizador T25 é ideal para aplicações como a homogeneização de amostras de águas re...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Modelo com suporte, volumes de processamento de 1 a 1500 ml.
O bloco de acionamento T-18 digital oferece uma vasta gama de velocidades de 3000 a ...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Stand model, volume range 2 to 50 litres
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Universal dispersing, stirring, homogenising and grinding system with hermetically sealable disposable sample tubes. The UTTD control provides protect...
Código de Artigo: (BERT03119.200RD000)
Fornecedor:  BERTIN
Referência do fornecedor: 03119.200RD000
Descrição:   Homogeneizador de bancada, Precellys®24, UK/EU-plugs, Gama de velocidades (min-1): 5000 a 6800, em incrementos de 100
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Sistema de dispersores universais descartáveis com tubos de amostra descartáveis que podem ser hermeticamente fechados. Fornece protecção e segurança ...
Fornecedor:  IKA (JANKE & KUNKEL )
Descrição:   Modelo com suporte, volumes de processamento de 250 a 30000 ml. Operações reprodutíveis graças à velocidade constante, mesmo em caso de alterações na ...
Código de Artigo: (KINE11010055)
Fornecedor:  KINEMATICA
Referência do fornecedor: 11010055
Descrição:   Homogeneizador de bancada, POLYTRON®, PT 2500 E, EU-plug, Volume de H20 (ml): 0,05 - 2500, Gama de velocidades (min-1): 500 - 30000
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 11
  1  2  Próxima