Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
swabs-para-coleta-de-amostras
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/75/18989875.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"10"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O kit de colheita de amostras de superfície SANI-SPONGE foi concebido para a colheita de amostras para detetar a presença de contaminação microbiológi...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Critical swabs, with cotton heads designed for cleaning disk drives, optics, PC board assembly and other sensitive components.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A linha Critical Swab da VWR inclui zaragatoas com cabeça de espuma, zaragatoas com cabeça de algodão e zaragatoas com cabeça de espuma sobre algodão,...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A zaragatoa descartável com ponta de espuma sobre algodão tem espuma 100% de poliuretano de 100ppi e haste de madeira.
Código de Artigo: (VWRU470019-172)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 470019-172
Descrição:   Theis sterile cotton-tipped applicator spreads a confluent lawn of bacteria without breaking the agar surface.
UOM:  1 * 10 unid.
Código de Artigo: (COPA906C.CR)
Fornecedor:  COPAN
Referência do fornecedor: 906C.CR
Descrição:   These surface control swabs and sponges are designed for the hygiene monitoring of surfaces.
UOM:  1 * 200 unid.
Código de Artigo: (SCIL1402954)
Fornecedor:  HYSERVE GMBH & CO. KG
Referência do fornecedor: 1402954
Descrição:   Zaragatoa estéril em tubo. Após a colheita da amostra, a zaragatoa é reposta no tubo e a amostra é extraída para 1 ml da solução tampão fornecida, pod...
UOM:  1 * 600 unid.
Fornecedor:  CONTEC
Descrição:   Sealed PE swabs have heads made from inherently clean Polynit PE cleanroom fabric or nonwoven PE fabric for exceptionally low residue and particulate ...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima