Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
swabs-para-limpeza
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/73/18989873.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"16"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU21902-985)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 21902-985
Descrição:   Economical, all-purpose 100% pure cotton pads. Useful for the printing industry. Soft, pure, highly absorbent pads will not scratch the most delicate ...
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Descrição:   Ideal for cleaning and validation sampling applications that demand an ultra-clean swab. This 100% continuous-filament polyester is heat-moulded (ther...
Fornecedor:  ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Descrição:   Ideais para validação da limpeza e amostragem. Têm um substrato de poliéster de filamentos 100% contínuos que está termicamente soldado à pega.
Fornecedor:  ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Descrição:   Ferramentas concebidas para proporcionar uma recuperação consistente e precisa da amostra para a validação de limpeza tanto para métodos analíticos es...
Fornecedor:  ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Descrição:   Ideal for cleaning delicate optical components including coated lenses, fibre-optic sensors, and mirrors. The hydroentangled non-woven polyester micro...
Código de Artigo: (TEXWTX754B)
Fornecedor:  ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Referência do fornecedor: TX754B
Descrição:   Swab features 100% continuous-filament polyester substrate that is heat-moulded (thermally-bonded) onto the handle, sealing exposed edges for reduced ...
UOM:  1 * 500 unid.
Fornecedor:  ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Descrição:   Thermally-bonded swab is ideal for applications requiring high absorbency, low particle generation, and uniform dispersing of solvents.
Fornecedor:  ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Descrição:   Thermally-bonded swab ideal for applications requiring high absorbency, low particle generation, and uniform dispersing of solvents. Made from polyure...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 16
  1  2  Próxima