Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "septa"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/32/68/22473268.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   VWR®, Septa, Silicone branco/PTFE azul, pré-cortado, Dureza: 55° shore A, Espessura: 0,9 mm
Código de Artigo: (VWRI548-0567)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   VWR®, Septa, Ø (mm): 19, Digitar: De silicone azul transparente/PTFE branco, Dureza: 45° shore A, Espessura: 1,3 mm
UOM:  1 * 1.000 unid.
Código de Artigo: (VWRI548-0573)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   VWR®, Septa, Ø (mm): 20, Digitar: De silicone branco/PTFE bege, Dureza: 45° shore A, Espessura: 3,25 mm
UOM:  1 * 1.000 unid.
Código de Artigo: (VWRI548-0185)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Septo GC de vida útil longa para temperaturas de admissão até 340 °C.
UOM:  1 * 25 unid.
Código de Artigo: (VWRI548-0134)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   VWR®, Septa, Ø (mm): 22, Digitar: De butilo vermelho/PTFE cinzento, Dureza: 55° shore A, Espessura: 2,5 mm
UOM:  1 * 1.000 unid.
Código de Artigo: (VWRI548-0111)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   VWR®, Septa, Ø (mm): 12, Digitar: De PTFE virgem, Dureza: 53° shore D, Espessura: 0,25 mm
UOM:  1 * 1.000 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Septo, 9 mm, Borracha/PTFE beige, 1,0 mm 1 * 1.000 unid.
Código de Artigo: (HYPE60180-521)
Fornecedor:  THERMOQUEST HYPERSIL
Referência do fornecedor: 60180-521
Descrição:   Septa, Natural PTFE/blue silicone, Dureza: 45° shore, Espessura: 3,2 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima