Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "materiais-para-controlo-de-derrames"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/26/18989826.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRC263/0920/03)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Ideais para pequenos derrames, que podem ocorrer em laboratório. Permitem aceder facilmente ao agente de
controlo apropriado com o produto químic...
UOM:  1 * 1 KIT
Código de Artigo: (VWRC263/0920/16)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Estes conjuntos de recarga podem ser usados com cinco tipos de kits de tratamento SPILL-X®. Estão disponíveis em diferentes formatos.
UOM:  1 * 1 SET
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Kit para derrames de líquidos perigosos.
UOM:  1 * 1 KIT
Código de Artigo: (VWRC332377C)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Os grânulos grosseiros são fáceis de aplicar sobre líquidos derramados, podendo absorver até 80 % do seu próprio peso.
UOM:  1 * 2,5 kg
Fornecedor:  NEW PIG
Descrição:   Drip tray, Material para controlo de derrames, PIG®, De PE, Tabuleiro multiúsos, resistente a produtos químicos, Dimensões (C×L): 508×406,4 mm
Código de Artigo: (NEWPKIT215)
Fornecedor:  NEW PIG
Descrição:   Wall-mounted cabinet allows spill supplies to be located right where they are needed. Safety yellow, heavy-gauge, welded steel cabinet is printed ""Sp...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  NEW PIG
Descrição:   Kits de derramamento montados na parede para derramamentos no local de trabalho. Não se destinam a ser utilizados como espaço de armazenamento.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  NEW PIG
Descrição:   Uma escolha de compressas leves para pequenos derramamentos ou compressas pesadas e rolos para derramamentos médios. O tapete de polipropileno não se ...
UOM:  1 * 100 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 8