Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
eletrodos-de-oxigenio-dissolvido
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/47/18989347.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These electrodes can be applied to a variety of application-specific purposes.
Fornecedor:  WTW
Referência do fornecedor: 201546
Descrição:   Sondas de oxigénio dissolvido galvânica para uso universal (CellOx®) ou no terreno (DurOx®).
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (YSIA626500)
Fornecedor:  YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Referência do fornecedor: 626500
Descrição:   The ProOBOD is designed for use with the MultiLab 4010-1, 4010-2, or 4010-3 instruments.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  HAMILTON BONADUZ
Descrição:   Estas sondas de oxigénio electroquímicas são ideais para aplicações com grande exigência de higiene, como em indústrias farmacêuticas, em biotecnologi...
Código de Artigo: (YSIA626250-1)
Fornecedor:  YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Referência do fornecedor: 626250-1
Descrição:   Eléctrodo, oxigénio dissolvido, Cabo de 1 m
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (ORIO083010MD)
Fornecedor:  THERMO ORION
Referência do fornecedor: 083010MD
Descrição:   These standard DO probes can be used in the lab or in the field.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (HACHLZW5130970002)
Fornecedor:  HACH
Referência do fornecedor: LZW5130970002
Descrição:   Polarographic dissolved oxygen (DO) probe with built-in temperature sensor. For use with portable meters.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 7  de 7