Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "rotores"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/66/18374066.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRI521-2847)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Rotor, VWR® MiniStar silverline, Rotor para 8 tubos de 1,5/2,0 ml, Para: MiniStar silverline
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  EPPENDORF
Descrição:   Rotor, Rotor de ângulo fixo antiaerossol FA-45-48-11, 48×1,5/2,0 ml, com tampa de alumínio e revestimento de PTFE, Para: 5430/5430 R
Código de Artigo: (EPPE5409712.004)
Fornecedor:  EPPENDORF
Referência do fornecedor: 5409712.004
Descrição:   Rotor para microcentrífuga, Rotor F-45-48-11, incl. tampa para rotor, para 48 tubos de 1,5/2,0 ml (máx. de 18.210 ×g; 12.700 rpm), Para: 5427 R
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  EPPENDORF
Descrição:   Please note: A software update will be required for older models of centrifuges when using these rotors. For more information, please contact your loc...
Fornecedor:  EPPENDORF
Descrição:   Rotor, F-45-70-11, 70x1,5/2,0 ml (Ø de 11 mm), Para: Concentrator Plus
Código de Artigo: (EPPE5490025.008)
Fornecedor:  EPPENDORF
Referência do fornecedor: 5490025.008
Descrição:   Rotor, Rotor de ângulo fixo FA-45-30-11, para 30 tubos de 1,5/2,0 ml, com tampa de alumínio autoclavável, antiaerossol, 20 800×g, Para: 5417 R
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (EPPE5425725.000)
Fornecedor:  EPPENDORF
Referência do fornecedor: 5425725.000
Descrição:   Rotor, Rotor de ângulo fixo F-45-24-11, para 24 tubos de 1,5/2 ml, tampa de PP autoclavável, 16 110×g, Para: 5415 R
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (EPPE5452727.007)
Fornecedor:  EPPENDORF
Referência do fornecedor: 5452727.007
Descrição:   Rotor, Rotor F-55-16-5 PCR, 2×8 tiras de PCR, con tampa, 9840 ×g (MiniSpin®) / 11520 ×g (MiniSpin® Plus), Para: MiniSpin®/MiniSpin® Plus
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima