Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
      • With temperature sensor
      • +(19)
      • Micro measurements/small samples
      • +(2)
        Surface measurements
      • +(1)
        Solid/semi-solid samples
      • +(10)
        Water/aqueous samples
      • +(34)
        Viscous samples
      • +(3)
        Ultra pure water
      • +(2)
        Dirty samples
      • +(3)
        Acids/chemicals
      • +(6)
        TRIS buffers/Biotech
      • +(2)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
eletrodos-de-ph
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/40/18990040.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Com cabo fixo de 1 m
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Eléctrodos de pH com conector BNC e cabo.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Elétrodos laboratoriais e de campo para aplicações gerais. Fornecidos com um cabo fixo ou conector, os elétrodos da VWR podem ser ligados à maioria do...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These VWR® electrodes provides exceptional response time and accuracy.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These refillable reference electrodes (half-cell) can be used with B10P, B20PI, B30PCI and B40PCID meters.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These ORP electrodes are combination electrodes for oxidation reduction potential (ORP) measurements in general aqueous samples and galvanic baths.
Código de Artigo: (VWRI662-0084)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Com cabo fixo de 1 m / conector S7
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (ORIO9104BNWP)
Fornecedor:  THERMO ORION
Referência do fornecedor: 9104BNWP
Descrição:   This pH electrode is ideal for carrying out everyday lab work.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 24
  1  2  3  Próxima