Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
meios-de-separacao-celular
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/51/20236851.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRC437093T)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O Ficoll® 400 é um polímero de sacarose hidrófilo, neutro, de dissolução instantânea em soluções aquosas.
UOM:  1 * 250 g
Código de Artigo: (GEHE17-1440-02)
Fornecedor:  GE HEALTHCARE
Referência do fornecedor: 17-1440-02
Descrição:   Ficoll-Paque™ PLUS é um meio estéril de centrifugação por gradiente de densidade, para separação de células mononucleares de sangue humano.
UOM:  1 * 6 unid.
Código de Artigo: (GEHE17-5446-02)
Fornecedor:  GE HEALTHCARE
Referência do fornecedor: 17-5446-02
Descrição:   Os produtos Ficoll-Paque™ PREMIUM são uma gama de meios de separação por gradiente de densidade estéreis e prontos a usar para preparação de células m...
UOM:  1 * 6 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 3  de 3