Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "tampoes-de-clonagem"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   TRIS 1M pH 8.0 GRAU BIOTECNOLÓGICO 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Código de Artigo: (VWRCE691-500ML)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   TRIS 1.0M PH7.5 STERILE ULTRA PURE GRADE 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   EDTA 0.5M STERILE SOLUTION BIOTECH GRADE 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Código de Artigo: (ALFAJ61558.AK)
Fornecedor:  ALFA (AESAR)
Referência do fornecedor: J61558.AK
Descrição:   ELUTION BUFFER, PH 8.0 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 4  de 4