Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "enzimas"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/00/18945200.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"11"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRCM142-250G)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   PEPSIN PROTEOMICS GRADE 1 * 250 g
UOM:  1 * 250 g
Código de Artigo: (ROCKMB-109-1000)
Fornecedor:  ROCKLAND
Referência do fornecedor: MB-109-1000
Descrição:   LYSOZYME (HEN EGG WHITE) 1 * 1 g
UOM:  1 * 1 g
Código de Artigo: (APLIA4289.0100)
Fornecedor:  APPLICHEM LIFESCIENCE
Referência do fornecedor: A4289.0100
Descrição:   Pepsin 1 * 100 g
UOM:  1 * 100 g
Código de Artigo: (ALFAJ62903.36)
Fornecedor:  ALFA (AESAR)
Referência do fornecedor: J62903.36
Descrição:   LIPASE, FROM PORCINE PANCREAS 1 * 500 g
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  ALFA (AESAR)
Descrição:   PANCREATINA , PÂNCREAS SUÍNA 1 * 250 g
Código de Artigo: (ALFAJ61679.09)
Fornecedor:  ALFA (AESAR)
Referência do fornecedor: J61679.09
Descrição:   PEPSIN, PORCINE STOMACH 1 * 10 g
UOM:  1 * 10 g
Código de Artigo: (GENO786-245)
Fornecedor:  G BIOSCIENCES
Referência do fornecedor: 786-245
Descrição:   Trypsin is a serine endopeptidase that specifically cleaves peptide bonds on the carboxy side of s-aminoethyl cysteine, arginine and lysine residues a...
UOM:  1 * 5 unid.
Código de Artigo: (ALFAJ61455.09)
Fornecedor:  ALFA (AESAR)
Referência do fornecedor: J61455.09
Descrição:   UREASE, JACK BEANS 1 * 10 g
UOM:  1 * 10 g
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 11
  1  2  Próxima