Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
sondas-de-temperatura
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/03/18989903.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRI620-2147)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Sonda para estação meteorológica, sem fios, VWR®
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI620-2008)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Thermometer probe, Traceable®, Líquidos, gás, ar e semi-sólidos, −50…+150 °C, Ø×C: 1×70 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  HUBER, PETER
Descrição:   Sonda de temperatura, −90…+200 °C, 1,5 m, Ø×C: - mm
Fornecedor:  TESTO
Descrição:   Sonda de temperatura, −20...+70 °C; 0 - 100% RH, Ø×C: 21×350 mm
Fornecedor:  TESTO
Descrição:   Sonda de temperatura, -200...+1000
Fornecedor:  TESTO
Descrição:   Sonda para termómetro digital de precisão, −50…+400 °C, Ø×C: 6×200 mm
Fornecedor:  TESTO
Referência do fornecedor: 0572.6224
Descrição:   The Saveris H4 D has a connection option for an external humidity/temperature probe which is ideal for monitoring ambient conditions in buildings and ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (TEST0628.0024)
Fornecedor:  TESTO
Referência do fornecedor: 0628.0024
Descrição:   Sonda de temperatura, 0 - 1 aW; 0 - 100% RH; −20...70 °C
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 17
  1  2  3  Próxima