Gostaria de reiniciar sessão?
Calibração e reparação acreditada de pipetas de acordo com a norma ISO 8655
Calibração e reparação acreditada de pipetas de acordo com a norma ISO 8655
Rápido, fiável, competente
O serviço de calibração de pipetas da VWR, independente do fabricante, fornece resultados rastreáveis de acordo com as normas mais rigorosas por forma a assegurar a conformidade dos seus instrumentos.
Vantagens:
  • Acreditação de acordo com a norma ISO 17025
  • Qualidade comprovada e certificada
  • Documentação detalhada do processo
  • Calibração e reparação de pipetas de todos os fabricantes
  • Para todos os instrumentos de manuseamento de líquidos
  • Para todos os tipos de testes, incluindo especificações do cliente
  • Calibração de acordo com a norma ISO 8655
  • Criação de um certificado "conforme recebido" e "conforme entregue"
  • Utilização de peças sobressalentes originais do fabricante
Com base em 20 anos de experiência na calibração, reparação e manutenção de pipetas, criámos os Planos para pipetas. Estes planos constituem um pack de serviços completo desenvolvido especialmente para si:
VWR Light – calibração e ajuste
Caso as suas pipetas sejam calibradas várias vezes por ano, poderá ser desnecessário efetuar a manutenção com cada calibração. Este plano PIP satisfaz esta necessidade e pode ser facilmente combinado com o VWR Care, VWR Eco ou VWR Pro.
VWR Eco – manutenção preventiva, calibração e ajuste
O plano VWR Eco constitui uma solução económica para as suas pipetas quando a conformidade com uma norma ISO não é necessária. Com uma calibração "conforme entregue" de 2*4 medições e uma manutenção preventiva alargada, asseguramos as perfeitas condições de utilização da sua pipeta com um custo reduzido.
VWR Pro – manutenção preventiva, calibração e ajuste de acordo com a norma ISO8655
Tal como no plano VWR Eco, realizamos uma manutenção preventiva alargada para assegurar sempre as perfeitas condições das suas pipetas. Para além disso, efectuamos uma calibração "conforme entregue" de 3*10 medições de acordo com a norma ISO 8655.
VWR Compliant – Plano completo segundo as BPL/BPF e de acordo com a norma ISO8655
Antes de efectuar a manutenção preventiva, executaremos uma calibração "conforme recebido" com 3*10 medições. À calibração "conforme recebido" segue-se uma manutenção preventiva e uma calibração "conforme entregue" com 3*10 medições. Por conseguinte, receberá dois certificados de calibração, um da calibração "conforme recebido" e um da calibração "conforme entregue".
VWR Care – assegurando as condições perfeitas da sua pipeta
A calibração é um padrão na garantia da qualidade, mas e quanto à manutenção preventiva? O plano VWR Care destina-se a todos os clientes que calibram regularmente as suas pipetas mas que não executam a manutenção preventiva. Neste plano, levamos a cabo a manutenção preventiva sem efetuar a calibração. Com este pacote mantém a sua pipeta em ótimas condições mas, todavia, não garante uma exatidão e repetibilidade de acordo com as especificações.
Solicite um orçamento
Formulário de pedido e declaração de descontaminação - Download
Todos os nossos técnicos foram formados e receberam certificação diretamente dos fabricantes e do nosso centro de assistência na Holanda.  A VWR é a única empresa com certificação para todos os fabricantes de pipetas em conformidade com as normas estipuladas pelos requisitos da FDA, ISO e BPF/BPL.